Läs mer
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 Utsvängbar ultracentrifugrotor
Produktkod. 16624884
Change view
Kapacitet:
6 x 17 ml
6 x 38,5 ml
Max. RCF:
187 295 x g
191 759 x g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. RCF
16624884 6 x 17 ml 191 759 x g
16479639 6 x 38,5 ml 187 295 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16624884 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428253.62 SEK
    320854.40 SEK / Paket med 1
    Save 107399.22 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Prestanda för reningsapplikationer och flexibilitet för ytterligare hinkalternativ på en ultracentrifugrotor.
Designad för reningsapplikationer Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 utsvängbar ultracentrifugrotor har en toppladdad design för enkel användning och mångsidigheten med 38,5 mL eller extra hinkuppsättning för 17 mL hinkkapacitet. Tillgänglig för Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuger.
Produktegenskaper :
  • Toppladdad design för skonsam behandling av ömtåliga lutningar ger enkel användning, samtidigt som man mildrar missöden från en felkrokad skopa
  • Flexibilitet med ytterligare 38,5 mL hinksats för att ge dubbel så mycket mångsidighet med en rotor
  • Använder samma rör och adaptrar som Thermo Scientific AH-629 och SureSpin 630 rotorer för sömlös övergång till det förbättrade SureSpin 632 rotorer
  • Helt integrerad för användning med Sorvall WX+ ultracentrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Titan
Typ Utsvängbar ultracentrifugrotor
Kapacitet 6 x 17 ml
Max. RCF 191 759 x g
Max. Hastighet 32,000 rpm
Radie (metrisk) 16.75 cm
Radie (metrisk) Min. 6.85 cm
K-faktor 221
Max. Rörlängd 10.2 cm
Max. Diameter på rör 1.6 cm
Nettovikt 15.87 lb. (7.2 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall WX+ ultraCentrifuge
Inkluderar Skopor, kuggstång, rotorstativ, gängsmörjmedel, o-ringar, o-ringsfett, extra hastighetsskiva (32 000 rpm), rotorloggbok och bruksanvisning