Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. 15385356
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15385356 100 tester 100 tester
16881320 100 tester -
15536296 25 tester 25 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15385356 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 01222242
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid
Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta, violetta, blå, gröna, gulgröna och röda lasrar. UltraComp eBeads™ reagerar med antikroppar av mus-, råtta- och hamsterursprung och är immunoglobulin-lättkedjeoberoende. 1 droppe (50 μL)/test.
  • Varje droppe pärlor innehåller både en positiv population som kommer att fånga alla mus-, råtta- eller hamsterantikroppar och en negativ population som inte kommer att reagera med antikroppar
  • Denna bimodala fördelning kan användas för enfärgskompensationskontroller i flerfärgsflödescytometriexperiment
  • Kompatibel med alla fluorokromer som exciteras av en ultraviolett (355nm) eller violett (405nm) laser
  • Bör användas med standardfärgningsbuffertar som innehåller PBS eller HBSS, protein som BSA eller FBS och natriumazid. Inga andra tillsatser bör användas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 100 tester
Kvantitet 100 tester
Produktlinje eBeads
Produkttyp Kompensation Pärlor