Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. 15536296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Pakningsstørrelse:
100 tester
25 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15536296 25 tester 25 tester
15385356 100 tester 100 tester
16881320 100 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Innehåller natriumazid
Artikelnummer. 15536296 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 01222241
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Innehåller natriumazid
Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta, violetta, blå, gröna, gulgröna och röda lasrar. UltraComp eBeads™ reagerar med antikroppar av mus-, råtta- och hamsterursprung och är immunoglobulin-lättkedjeoberoende. 1 droppe (50 μL)/test.
  • Varje droppe pärlor innehåller både en positiv population som kommer att fånga alla mus-, råtta- eller hamsterantikroppar och en negativ population som inte kommer att reagera med antikroppar
  • Denna bimodala fördelning kan användas för enfärgskompensationskontroller i flerfärgsflödescytometriexperiment
  • Kompatibel med alla fluorokromer som exciteras av en ultraviolett (355nm) eller violett (405nm) laser
  • Bör användas med standardfärgningsbuffertar som innehåller PBS eller HBSS, protein som BSA eller FBS och natriumazid. Inga andra tillsatser bör användas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 25 tester
Kvantitet 25 tester
Produktlinje eBeads
Produkttyp Kompensation Pärlor
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.