Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Kompensationspärlor
Produktkod. 16881320
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
Innehåller natriumazid
Produktkod. 16881320
Brand: Invitrogen™ 01222242
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller natriumazid
Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta, violetta, blå, gröna, gulgröna och röda lasrar. UltraComp eBeads™ reagerar med antikroppar av mus-, råtta- och hamsterursprung och är immunoglobulin-lättkedjeoberoende. 1 droppe (50 μL)/test.
  • Varje droppe pärlor innehåller både en positiv population som kommer att fånga alla mus-, råtta- eller hamsterantikroppar och en negativ population som inte kommer att reagera med antikroppar
  • Denna bimodala fördelning kan användas för enfärgskompensationskontroller i flerfärgsflödescytometriexperiment
  • Kompatibel med alla fluorokromer som exciteras av en ultraviolett (355nm) eller violett (405nm) laser
  • Bör användas med standardfärgningsbuffertar som innehåller PBS eller HBSS, protein som BSA eller FBS och natriumazid. Inga andra tillsatser bör användas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Antal tester 100 tester
Kvantitet 100 tester
Produktlinje eBeads
Produkttyp Kompensation Pärlor