Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Plus kompensationspärlor
Produktkod. 16651194
Change view
Antal tester:
25
100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester
16651194 100
16846071 25
16662224 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16651194 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 01333342
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
UltraComp eBeads Plus Compensation Beads är den andra generationen av UltraComp-kulor för användning i flödescytometri.
  • Binder de sfäriska partiklarna för användning som enfärgskompensationskontroller.
  • Binder med mus-, råtta- och hamsterantikroppar, men binder även till kanin- och rekombinanta humana antikroppar.
  • Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta (355 nm), violett (405 nm), blå (488 nm), grön (532 nm), gulgrön (561 nm) och röd (633-640 nm) lasrar.
  • Kompensera på ett sätt som liknar celler när de används med Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- och Super Bright 702-konjugerade antikroppar.
  • Multiartskompatibilitet —binder med mus, råtta, hamster, kanin och rekombinanta humana antikroppar
  • Förbättrad fluoroforkompatibilitet
  • Varje droppe pärlor innehåller två populationer: en positiv population som binder till valfri mus, råtta, hamster, kanin eller rekombinant human antikropp och en negativ population som inte kommer att binda med antikropp.
  • När en fluorokrom-konjugerad antikropp läggs till pärlorna observeras både positiva och negativa populationer.
  • Denna bimodala distribution kan användas för enfärgskompensationskontroller för att exakt ställa in instrumentering för flerfärgsflödescytometriexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 x 10 6 pärlor/ml
Diameter (metrisk) 5μ m
Excitation/Emission UV-633/635 nm
För användning med (applikation) Antikroppar från mus, råtta, hamster, människa, kanin
Antal tester 100
Kvantitet 100 tester
Produkttyp Kompensationspärlor
Använd endast RUO.