Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ Plus kompensationspärlor
Antal tester:
25
100
Beskrivning
- Binder de sfäriska partiklarna för användning som enfärgskompensationskontroller.
- Binder med mus-, råtta- och hamsterantikroppar, men binder även till kanin- och rekombinanta humana antikroppar.
- Designad för användning som kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta (355 nm), violett (405 nm), blå (488 nm), grön (532 nm), gulgrön (561 nm) och röd (633-640 nm) lasrar.
- Kompensera på ett sätt som liknar celler när de används med Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- och Super Bright 702-konjugerade antikroppar.
- Multiartskompatibilitet —binder med mus, råtta, hamster, kanin och rekombinanta humana antikroppar
- Förbättrad fluoroforkompatibilitet
- Varje droppe pärlor innehåller två populationer: en positiv population som binder till valfri mus, råtta, hamster, kanin eller rekombinant human antikropp och en negativ population som inte kommer att binda med antikropp.
- När en fluorokrom-konjugerad antikropp läggs till pärlorna observeras både positiva och negativa populationer.
- Denna bimodala distribution kan användas för enfärgskompensationskontroller för att exakt ställa in instrumentering för flerfärgsflödescytometriexperiment.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Antal tester | 25 |
| Produktlinje | eBeads™ |
| Kvantitet | 25 tester |
| Produkttyp | Kompensationspärlor |
Använd endast RUO.