Läs mer
Invitrogen™ UltraComp eBeads™ spektrala avblandningspärlor
Produktkod. 31034433
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
31034433 100 tester
1 options
Produktkod. 31034433 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer U20250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
UltraComp eBeads spektrala avblandningskulor förbättrar spektralflödescytometrin genom att ge exakt enfärgad spektral avblandningskontroll. Kompatibla med olika antikroppar och laserexcitationer erbjuder dessa tredje generationens kulor optimerad fluoroforavblandning, vilket säkerställer exakta resultat och överlägsen prestanda.
UltraComp Spectral eBeads är den tredje generationen av UltraComp-pärlor för användning inom spektralflödescytometri. Fluorokromkonjugerad antikropp binder de sfäriska partiklarna för användning som en enfärgad spektral avblandningskontroll. Bind med mus-, rått-, hamster-, kanin- eller rekombinanta mänskliga antikroppar.
UltraComp Spectral eBeads Features inkluderar:
  • Multispecieskompatibilitet—binder sig till antikroppar mot mus, råtta, hamster, kanin eller rekombinanta mänskliga antikroppar
  • Förbättrad fluorofor-kompatibilitet
  • Låg frekvens och allvarlighetsgrad av avblandningsfel
UltraComp Spectral eBeads är designade för användning vid spektral avblandning och kompensation med alla fluorokromer som exciteras av ultravioletta (355 nm), violett (405 nm), blått (488 nm), grönt (532 nm), gulgrönt (561 nm) eller rött (633–640 nm) lasrar. Dessa UltraComp-kulor har optimerats för användning inom spektralflödescytometri, där de avblandar fluoroforer på ett sätt som liknar enfärgskontroller på celler.
Varje droppe pärlor innehåller två populationer: en positiv population som binder till vilken mus, råtta, hamster, kanin eller rekombinant mänsklig antikropp som helst och en negativ population som inte binder till antikroppen. När en fluorokromkonjugerad antikropp tillsätts till pärlorna observeras både positiva och negativa populationer. Denna bimodala fördelning kan användas för att upprätta enfärgskontroller för avblandning samt kompensation i flerfärgade och högparametrade flödescytometriexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 x 106 pärlor/ml
Diameter (metrisk) 5 μm
Innehåll och lagring •2 °C till 8 °C
•Får ej frysas.
Kvantitet 100 tester
Excitationsvåglängdsområde UV till IR
Frakt skick Omgivning
Produkttyp Kompensationspärlor
Regulatorisk status RUO
Endast för forskning.