Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenererad cellulosa
Produktkod. 10004880
Change view
Diameterfilter (metriskt).:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameterfilter (metriskt). Förpackningsstorlek
10004880 4,45 cm Paket med 10
10044580 4,7 cm Paket med 10
10702171 2,5 cm Paket med 10
10288150 7,6 cm Paket med 10
10208300 9 cm Paket med 5
10702151 6,35 cm Paket med 10
10621422 15 cm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10004880 Leverantör Merck Leverantörsnummer PLGC04310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11290.00 SEK
    3857.62 SEK / Paket med 10
    Save 7432.38 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenererad cellulosa
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar och diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diametrar. Egenskaper och fördelar:• Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm• Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 10 kDa
Filterkod PLGC
Filtreringsområde 13,4 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Kvantitet 10 förpackning
Typ Ultrafiltreringsskiva
Diameterfilter (metriskt). 4,45 cm