Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenererad cellulosa
Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
17,3 cm 2
177 cm 2
28,7 cm 2
4,1 cm 2
41,8 cm 2
63 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenererad cellulosa
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar och diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diametrar. Egenskaper och fördelar:• Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm• Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Material (membran) | Regenererad cellulosa |
| MWCO | 3 kDa |
| Filterkod | PLBC |
| Filtreringsområde | 28,7 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning |
| Material för hölje | Regenererad cellulosa (RC) |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Ultrafiltreringsskiva |
| Diameterfilter (metriskt). | 6,35 cm |