Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 3 kDa NMW, Ultracel™ Regenererad cellulosa
Produktkod. 10440221 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameterfilter (metriskt).:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Filtreringsområde:
13,4 cm 2
17,3 cm 2
177 cm 2
28,7 cm 2
4,1 cm 2
41,8 cm 2
63 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameterfilter (metriskt). Filtreringsområde unitSize
10440221 2,5 cm 4,1 cm 2 Paket med 10
10753131 4,7 cm 17,3 cm 2 Paket med 10
10278200 6,35 cm 28,7 cm 2 Paket med 10
10538452 4,45 cm 13,4 cm 2 Paket med 10
10538642 7,6 cm 41,8 cm 2 Paket med 10
10575463 9 cm 63 cm 2 Paket med 5
10084590 15 cm 177 cm 2 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10440221 Leverantör Merck Leverantörsnummer PLBC02510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3 kDa NMWL, Ultracel™ regenererad cellulosa
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar och diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diametrar. Egenskaper och fördelar:• Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm• Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 3 kDa
Filterkod PLBC
Filtreringsområde 4,1 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Material för hölje Regenererad cellulosa (RC)
Kvantitet 10 förpackning
Typ Ultrafiltreringsskiva
Diameterfilter (metriskt). 2,5 cm