Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 300 kDa NMW, Biomax Polyetersulfon
Produktkod. 10719922 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameterfilter (metriskt).:
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameterfilter (metriskt). Förpackningsstorlek
10719922 63,5 mm Paket med 10
10711991 25 mm Paket med 10
10025291 44,5 mm Paket med 10
10641412 47 mm Paket med 10
10116761 76 mm Paket med 10
10035371 90 mm Paket med 5
10515482 150 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10719922 Leverantör Merck Leverantörsnummer PBMK06210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 SEK
    3905.92 SEK / Paket med 10
    Save 379.08 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
300 kDa NMWL, Biomax polyetersulfon
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel-handeln; ®enererad cellulosa och Biomax handel; &polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar& diametrar.
Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler.
Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover som serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diameter.
Drag& Fördelar:
  • Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm
  • Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, och &Biomax handel; Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav
  • Kompatibel med Amicon &handel; Omrörda celler
Applikationer:
Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Material PES
MWCO 300 kDa
Filterkod PBMK
Filtreringsområde 28,7 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Material för hölje PES
Kvantitet 10 förpackning
Typ Ultrafiltreringsskiva
Diameter (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Diameterfilter (metriskt). 63,5 mm