Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 5 kDa NMW, Biomax Polyetersulfon
Produktkod. 10548052 Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
63,5 mm
76 mm
Filtreringsområde:
28,7 cm 2
41,8 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10548052
Brand: Merck PBCC06210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5 kDa NMWL, Biomax polyetersulfon. Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran.
Membran med hög återhämtning för omrörda celler
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel-handeln; ®enererad cellulosa och Biomax handel; &polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar& diametrar.
Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler.
Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover som serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.
Mikrofiltrering Durapore &handel; PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diameter.
Drag& Fördelar:
  • Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm
  • Både &Ultracel handel;, &Durapore handel;, och &Biomax handel; Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav
  • Kompatibel med Amicon &handel; Omrörda celler
Applikationer:
Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Ultrafiltreringsskiva
Material PES
MWCO 5 kDa
Filtreringsområde 28,7 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Material för hölje PES
Kvantitet 10 förpackning
Diameter (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Diameterfilter (metriskt). 63,5 mm