Läs mer
Merck Ultrafiltreringsskivor, 500 kDa NMW, Biomax Polyetersulfon
Produktkod. p-7232235 Handla allt Merck Produkter
Diameterfilter (metriskt).:
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10340642
Brand: Merck PBVK02510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
500 kDa NMWL, Biomax polyetersulfon
Sätt ihop din Amicon Omrörd cell med valfritt membran. Ultrafiltreringsskurna skivmembran finns tillgängliga i Ultracel™ regenererad cellulosa och Biomax™ polyetersulfon (PES). Membranen finns i en rad olika porstorlekar och diametrar. Ultracel regenererade cellulosamembran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta utspädda lösningar. Den hydrofila, täta mikrostrukturen av Ultracel membran säkerställer högsta möjliga retention med lägsta möjliga adsorption av protein, DNA eller andra makromolekyler. Biomax PES-membran rekommenderas för att koncentrera eller avsalta högre volymer av mer koncentrerade prover såsom serum, plasma eller konditionerade vävnadsodlingsmedier.Mikrofiltrering Durapore™ PVDF-skurna skivor finns tillgängliga 0.1μ m, 0,22μ m och 0,45μ m porstorlekar i både 63,5 mm och 75 mm diametrar. Egenskaper och fördelar:• Skivdiametrar inkluderar: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 och 150 mm• Både Ultracel™ , Durapore™ , och Biomax™ Membran finns i ett brett utbud av porstorlekar för att möta dina separationskrav• Kompatibel med Amicon™ Omrörda celler Tillämpningar: Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Material PES
MWCO 500 kDa
Filterkod PBTK
Filtreringsområde 4,1 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening; proteinkoncentration; proteinavsaltning
Material för hölje PES
Kvantitet 10 förpackning
Typ Ultrafiltreringsskiva
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameterfilter (metriskt). 25 mm