Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Ultrafiltreringsfilter och enheter
- Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Produktkod. 10022281 Handla allt Sartorius Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Material (membran) | Tjocklek (metrisk) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10022281 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10173751 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10504201 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10133801 | 63 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120μ m | 100 kDa | Paket med 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 10337261 | 47 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10662602 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 10439511 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10574571 | 47 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Paket med 10 |
| 10052301 | 63 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10032421 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Paket med 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10245801 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Sartorius Stedim Biotech erbjuder ett brett utbud av ultrafiltreringsmembranskivor för provkoncentration i omrörda celler. Membranskivans diametrar sträcker sig från 13 mm till 293 mm, molekylviktsgränser från 1 till 300 kDa. Olika membranmaterial finns tillgängliga beroende på applikation: PES är standardmaterialet med högt flöde, inga hydrofoba eller hydrofila interaktioner och låg nedsmutsning characteristics.Hydrosart™ , ett patenterat regenererat cellulosamembran, har extremt låg proteinbindning och utökad kemisk resistens och är att föredra för koncentration av prover med mycket låg proteinhalt.
- Brett utbud av MWCO
- Brett utbud av skivdiametrar
- Kompatibel med alla omrörda celler
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Ultrafiltreringsskiva |
| Material | PES |
| Material (membran) | Polysulfon |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För provkoncentration i omrörda celler |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 120μ m |
| Typ | Membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
| Visa mer Visa mindre |