Läs mer
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Produktkod. 10032421 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (membran):
Cellulosa
PES
Polysulfon
Tjocklek (metrisk):
120μ m
180μ m
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Material (membran) Tjocklek (metrisk) MWCO Förpackningsstorlek
10032421 76 mm Cellulosa 180μ m 5 kDa Paket med 10
10022281 47 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Paket med 10
11720945 25 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Paket med 10
15992510 76 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Paket med 10
10173751 25 mm Cellulosa 180μ m 5 kDa Paket med 10
11750945 76 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Paket med 10
10123941 47 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Paket med 10
11790945 76 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Paket med 10
10504201 25 mm Cellulosa 180μ m 30 kDa Paket med 10
11740945 63 mm Polysulfon 120μ m 5 kDa Paket med 10
10133801 63 mm Cellulosa 180μ m 5 kDa Paket med 10
11760945 25 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Paket med 10
11730955 47 mm PES 120μ m 100 kDa Paket med 10
10347261 47 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Paket med 10
10397681 63 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Paket med 10
10337261 47 mm Cellulosa 180μ m 5 kDa Paket med 10
15982510 25 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Paket med 10
10748202 47 mm Polysulfon 120μ m 50 kDa Paket med 10
10662602 76 mm Cellulosa 180μ m 30 kDa Paket med 10
10439511 76 mm Cellulosa 180μ m 10 kDa Paket med 10
10574571 47 mm Cellulosa 180μ m 30 kDa Paket med 10
15922520 76 mm Polysulfon 120μ m 300 kDa Paket med 10
10052301 63 mm Cellulosa 180μ m 30 kDa Paket med 10
15962510 63 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Paket med 10
10716092 47 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Paket med 10
10662392 47 mm Polysulfon 120μ m 300 kDa Paket med 10
15972510 76 mm Polysulfon 120μ m 1 kDa Paket med 10
10245801 25 mm Cellulosa 180μ m 10 kDa Paket med 10
11780945 63 mm Polysulfon 120μ m 10 kDa Paket med 10
15902520 25 mm Polysulfon 120μ m 30 kDa Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10032421 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1442976D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
För provkoncentration i omrörda celler
Sartorius Stedim Biotech erbjuder ett brett utbud av ultrafiltreringsmembranskivor för provkoncentration i omrörda celler. Membranskivans diametrar sträcker sig från 13 mm till 293 mm, molekylviktsgränser från 1 till 300 kDa. Olika membranmaterial finns tillgängliga beroende på applikation: PES är standardmaterialet med högt flöde, inga hydrofoba eller hydrofila interaktioner och låg nedsmutsning characteristics.Hydrosart™ , ett patenterat regenererat cellulosamembran, har extremt låg proteinbindning och utökad kemisk resistens och är att föredra för koncentration av prover med mycket låg proteinhalt.
  • Brett utbud av MWCO
  • Brett utbud av skivdiametrar
  • Kompatibel med alla omrörda celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Membranfilter
Formatera Ultrafiltreringsskiva
Material Hydrosart
Material (membran) Cellulosa
MWCO 5 kDa
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För provkoncentration i omrörda celler
Kvantitet 10/Pk.
Tjocklek (metrisk) 180μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 76 mm