Läs mer
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
Sartorius Stedim Biotech erbjuder ett brett utbud av ultrafiltreringsmembranskivor för provkoncentration i omrörda celler. Membranskivans diametrar sträcker sig från 13 mm till 293 mm, molekylviktsgränser från 1 till 300 kDa. Olika membranmaterial finns tillgängliga beroende på applikation: PES är standardmaterialet med högt flöde, inga hydrofoba eller hydrofila interaktioner och låg nedsmutsning characteristics.Hydrosart™ , ett patenterat regenererat cellulosamembran, har extremt låg proteinbindning och utökad kemisk resistens och är att föredra för koncentration av prover med mycket låg proteinhalt.
- Brett utbud av MWCO
- Brett utbud av skivdiametrar
- Kompatibel med alla omrörda celler
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Ultrafiltreringsskiva |
| Material | Hydrosart |
| Material (membran) | Cellulosa |
| MWCO | 5 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För provkoncentration i omrörda celler |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 180μ m |
| Typ | Membranfilter |
| Visa mer |