Läs mer
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Produktkod. 11750945 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (membran):
Cellulosa
PES
Polysulfon
Tjocklek (metrisk):
120μ m
180μ m
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11750945
Brand: Sartorius 1462976D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provkoncentration i omrörda celler
Sartorius Stedim Biotech erbjuder ett brett utbud av ultrafiltreringsmembranskivor för provkoncentration i omrörda celler. Membranskivans diametrar sträcker sig från 13 mm till 293 mm, molekylviktsgränser från 1 till 300 kDa. Olika membranmaterial finns tillgängliga beroende på applikation: PES är standardmaterialet med högt flöde, inga hydrofoba eller hydrofila interaktioner och låg nedsmutsning characteristics.Hydrosart™ , ett patenterat regenererat cellulosamembran, har extremt låg proteinbindning och utökad kemisk resistens och är att föredra för koncentration av prover med mycket låg proteinhalt.
  • Brett utbud av MWCO
  • Brett utbud av skivdiametrar
  • Kompatibel med alla omrörda celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Membranfilter
Formatera Ultrafiltreringsskiva
Material PES
Material (membran) Polysulfon
MWCO 5 kDa
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För provkoncentration i omrörda celler
Kvantitet 10/Pk.
Tjocklek (metrisk) 120μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 76 mm