Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Ultrafiltreringsfilter och enheter
- Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Sartorius Ultrafiltreringsmembranskivor
Produktkod. 15992510 Handla allt Sartorius Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Material (membran) | Tjocklek (metrisk) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15992510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10022281 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10173751 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10504201 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10133801 | 63 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120μ m | 100 kDa | Paket med 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 10337261 | 47 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 50 kDa | Paket med 10 |
| 10662602 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 10439511 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10574571 | 47 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Paket med 10 |
| 10052301 | 63 mm | Cellulosa | 180μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 10032421 | 76 mm | Cellulosa | 180μ m | 5 kDa | Paket med 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polysulfon | 120μ m | 300 kDa | Paket med 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polysulfon | 120μ m | 1 kDa | Paket med 10 |
| 10245801 | 25 mm | Cellulosa | 180μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polysulfon | 120μ m | 10 kDa | Paket med 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polysulfon | 120μ m | 30 kDa | Paket med 10 |
Logga inför att se lagersaldo.
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech erbjuder ett brett utbud av ultrafiltreringsmembranskivor för provkoncentration i omrörda celler. Membranskivans diametrar sträcker sig från 13 mm till 293 mm, molekylviktsgränser från 1 till 300 kDa. Olika membranmaterial finns tillgängliga beroende på applikation: PES är standardmaterialet med högt flöde, inga hydrofoba eller hydrofila interaktioner och låg nedsmutsning characteristics.Hydrosart™ , ett patenterat regenererat cellulosamembran, har extremt låg proteinbindning och utökad kemisk resistens och är att föredra för koncentration av prover med mycket låg proteinhalt.
- Brett utbud av MWCO
- Brett utbud av skivdiametrar
- Kompatibel med alla omrörda celler
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Ultrafiltreringsskiva |
| Material | PES |
| Material (membran) | Polysulfon |
| MWCO | 50 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För provkoncentration i omrörda celler |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 120μ m |
| Typ | Membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.