Läs mer
Advantec Engångs ultrafiltreringsenhet, 200K MWCO
Produktkod. 15148166 Handla allt Cole-Parmer Produkter
MWCO:
200 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15148166
Brand: Advantec 0291054
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koncentrera, separera och rena dina biologiska prover utan centrifug med hjälp av 200K MWCO Disposable Ultrafiltration Unit.
  • Tre molekylviktsgränser.
  • 40 gånger maximal koncentration.
  • Dessa ultrafiltreringsenheter för engångsbruk är utformade för att enkelt koncentrera, separera eller på annat sätt rena små volymer (< 2 mL) vätskeprov, baserat på molekylviktsavgränsning med hjälp av positivt tryck.
  • Enheten är konstruerad av polypropenlock, retentionscell i akryl och filtratcell.
  • Filtermediet är polysulfon.
  • För att använda, fördela helt enkelt provet i retentionscellen med pipett, sätt locket på retentionscellen och injicera 10 mL luft med en spruta.
  • Ta av locket för att stoppa filtreringen.
  • Sterilisering: 25% etanol, 5% formalin
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
MWCO 200 kDa
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För användning Koncentrera, separera och rena biologiska prover utan centrifug
Kvantitet 24 Pk.
Typ Ultrafiltreringsenhet
Volym (metrisk) 0,5 till 2 ml