Läs mer
Buerkle™ Ultraflex Skyddsglasögon
Produktkod. 11971651 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Ram färg:
Blått
Produktkod. Ram färg
11971651 Blått
1 options
Produktkod. 11971651 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 25021003
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Buerkle™ Ultraflex™ Skyddsglasögon med gångjärnslösa sidostycken och mjuka sidostyckesändar.
  • Överglasögon med gångjärnslösa sidostycken och med mjuka sidostyckesändar
  • Kombinerar skyddsglasögonens fördelar med sidostycken med pannbandens bäregenskaper
  • Den flexibla sidodelens design gör att den kan anpassa sig till olika bärsituationer, med eller utan glasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 166 - 168 och 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Ögonskydd
Ram färg Blått
Antal per förpackning 1 st.