Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av partiklar och fällningar från vattenhaltiga och vissa lösningsmedelsbaserade prover, inklusive protein- och nukleinsyralösningar |
| Material för hölje | Polypropen |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |