Läs mer
Edwards Vacuum™ Ultragrade ™Performance 19 Smörjolja
Beskrivning
- Tillverkad med en unik hydrobehandlingsprocess som eliminerar kväve, svavel och syre och de aromatiska kolvätena, vilket lämnar en klar basmassa som är väsentligen fri från föroreningar
- När de kombineras med tillsatser ger Performance-oljorna förbättrad vakuumprestanda, termisk och oxidationsstabilitet och rostinhibering
- Antioxidanter som ingår i oljan gör att pumpen tål höga driftstemperaturer utan att oljan förstörs, vilket förlänger intervallen mellan oljebyten
- Det bästa valet för stora pumpar som används i applikationer för tunga cyklar
- Andra applikationer inkluderar masspektrometrar, elektronmikroskop, tunnfilmsförstoftning, ytstudier, UHV-system, läcksökning, TV-rör, kraftventiler och mycket mer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smörjolja |
| Formatera | Olja |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometrar, Elektronmikroskop, Tunnfilmsförstoftning, Ytstudier, UHV-system, Läckdetektion, TV-rör, Kraftventiler, Destillation, Rymdstudier, Ugnar, EB-svetsare, Impregnering, Kemisk pumpning, Förpackning, Metallisering |
| Certifikat och efterlevnad | ROHS |
| Tryck | Ångtryck 1 x 10 8 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 352 cSt vid 20 °C, 103 cSt vid 40 °C |
| Volym (metrisk) | 4000 ml |