Läs mer
Edwards Vacuum™ Ultragrade ™Performance 19 Smörjolja
Beskrivning
- Tillverkad med en unik hydrobehandlingsprocess som eliminerar kväve, svavel och syre och de aromatiska kolvätena, vilket lämnar en klar basmassa som är väsentligen fri från föroreningar
- När de kombineras med tillsatser ger Performance-oljorna förbättrad vakuumprestanda, termisk och oxidationsstabilitet och rostinhibering
- Antioxidanter som ingår i oljan gör att pumpen tål höga driftstemperaturer utan att oljan förstörs, vilket förlänger intervallen mellan oljebyten
- Det bästa valet för stora pumpar som används i applikationer för tunga cyklar
- Andra applikationer inkluderar masspektrometrar, elektronmikroskop, tunnfilmsförstoftning, ytstudier, UHV-system, läcksökning, TV-rör, kraftventiler och mycket mer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smörjolja |
| Formatera | Olja |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometrar, Elektronmikroskop, Tunnfilmsförstoftning, Ytstudier, UHV-system, Läckdetektion, TV-rör, Kraftventiler, Destillation, Rymdstudier, Ugnar, EB-svetsare, Impregnering, Kemisk pumpning, Förpackning, Metallisering |
| Certifikat och efterlevnad | ROHS |
| Tryck | Ångtryck 1 x 10 8 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 352 cSt vid 20 °C, 103 cSt vid 40 °C |
| Volym (metrisk) | 1000 ml |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?