Läs mer
Cole-Parmer™ Ultralene XRF fönsterfilm
Produktkod. 12594316 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Tjocklek:
0,16 mil
Typ:
Fönsterfilm
Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 500
Produktkod. 12594316
Brand: Cole-Parmer™ 3526
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Ideal for light-element analysis.
  • Heat resistant up to 100°C (212°F).
  • Reasonably chemically resistant.
  • Compatible with X-Cell™ sample cups.
  • Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
  • Ultralene™ film offers the best balance between X-ray transmission, chemical resistivity, strength, and purity.
  • The 4 μm (0.16 mil) thickness allows for a greater degree of X-ray transmission and makes it ideal for light-element analysis.
  • It is heat resistant up to 100°C (212°F) and is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF Spectrometers
Typ Fönsterfilmcirklar
Beskrivning Circles
Diameter (engelska) 2.5 in.
Diameter (metrisk) 6.35 cm
För användning med (applikation) Covers sample window
Material Ultralene
Kvantitet 500/Box
Temperaturområde (metriskt) Up to 100°C
Tjocklek 0,16 mil