Läs mer
Cole-Parmer™ Ultralene XRF fönsterfilm
Produktkod. 15390562 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Tjocklek:
0,16 mil
0,16 mil.
Typ:
Fönsterfilmcirklar
Fönsterfilmrulle
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek Typ Förpackningsstorlek
15390562 0,16 mil Fönsterfilmrulle 1 rulle
12594316 0,16 mil. Fönsterfilmcirklar Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15390562 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3525
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Idealisk för analys av ljuselement.
  • Värmebeständig upp till 100 °C (212 °F).
  • Rimligt kemiskt resistent.
  • Kompatibel med X-Cell™ provkoppar.
  • Cole-Parmer™ XRF fönsterfilm fungerar som provfönstret över vår X-Cell provkoppar, vilket möjliggör enhetlig överföring av röntgenstrålar samtidigt som de effektivt innehåller vätskeprovet.
  • Ultralene™ film erbjuder den bästa balansen mellan röntgentransmission, kemisk resistivitet, styrka och renhet.
  • Den 4μ m (0,16 mil) tjocklek möjliggör en högre grad av röntgentransmission och gör den idealisk för analys av ljuselement.
  • Det är värmebeständigt upp till 100 °C (212 °F) och är rimligt resistent mot syror, baser och många organiska kemikalier, men kan angripas av aromatiska och halogenerade kolväten.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Fönsterfilmrulle
Beskrivning Rulla
Mått (L x B) 300 fot x 2,87 tum.
För användning med (applikation) Täcker provfönster
Längd (engelska) 300 ft.
Längd (metrisk) 91.4 m
Material Ultralene
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (metriskt) Upp till 100 °C
Tjocklek 0,16 mil
Bredd (metrisk) 7.28 cm