Läs mer
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biostöd
Produktkod. 11849390 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1.25 g
6.25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11849390
Brand: Thermo Scientific™ 53110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kovalent immobilisera proteiner och andra primära aminbiomolekyler för affinitetsrening med detta hållbara, azlaktonaktiverade polyakrylamidharts.
Thermo Scientific™ UltraLink Biosupport är ett hållbart polyakrylamidharts aktiverat för att möjliggöra effektiv och direkt kovalent immobilisering av proteiner och andra biomolekyler genom deras primära aminer för användning i affinitetsreningsprocedurer.
UltraLink Biosupport är ett alternativ till CNBr- och NHS-aktiverade agaroshartser för att immobilisera antikroppar och andra proteiner för att framställa affinitetskolonner. Det pärlförsedda hartset är en hydrofil sampolymer av polyakrylamid och azlakton med en stel polymerstruktur med hög ytarea och porvolym. Azlaktongrupperna reagerar snabbt och effektivt med primära aminer (t.ex. sidokedjan av lysinrester) för att kovalent immobilisera protein eller andra amininnehållande ligander. Pärlstrukturen och effektiv kopplingskemi av UltraLink Biostöd resulterar i hög proteinbindningskapacitet, höga linjära flödeshastigheter, låg ospecifik bindning och övergripande överlägsen prestanda vid affinitetskromatografi. UltraLink Hartser är idealiska för medeltryckstillämpningar som t.ex FPLC .
Höjdpunkter:
  • Hög kopplingseffektivitet och kapacitet– immobiliserar proteiner med mycket hög effektivitet och kopplingskapacitet på en timme
  • Specifik och läcksäker kopplingskemi– reagerar specifikt med primära aminer ( -NH2 ), vilket resulterar i amidbindningar som är stabila för användning i många affinitetsreningsförfaranden; kopplingsreaktionen har ingen lämnande grupp för att kontaminera prover
  • Lätt att använda– inga försvällande eller sekundära reagenser krävs; väg helt enkelt den nödvändiga mängden torrt underlag och tillsätt ligandlösningen för att initiera kopplingsreaktionen
  • Flexibla kopplingsförhållanden– utföra immobiliseringsreaktion i någon av en mängd olika icke-aminbuffertar och pH-nivåer; koppling är mest effektiv i buffertar som innehåller ett lyotropt salt såsom natriumcitrat; koppling kompatibel med eller utan organiskt lösningsmedel
  • Utmärkt återanvändbarhet– beredd affinitetsharts kan användas med typiska bindnings- och elueringsförfaranden under mer än 100 cykler av affinitetsrening utan betydande förlust av bindningskapacitet
  • Slitstarkt, högpresterande harts– porösa pärlor har en μdiameter på 60 m, tål 100 psi (6,9 bar) och tillåter linjära genomströmningshastigheter på 3000 cm/timme
Egenskaper av UltraLink Biostöd:
  • Alternativa namn: 3M Emphaze Biosupport Medium AB1
  • Matris: Polyakrylamid/azlaktonsampolymer
  • Partikelstorlek: 50 till 80 μm
  • Maxtryck: 100psi (6,9 bar)
  • Max linjärt flöde: 3000 cm/timme
  • Kopplingskapacitet: >18 mg myoglobin per milliliter sedimenterat harts
  • Lämnande grupp i kopplingsreaktion: Ingen
  • Formad bindning: Amidbindning
  • Distansarm: 5 atomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18 mg Myoglobin Coupling per ml Harts
Innehåll och lagring Förvaring: Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C med torkmedel. Produkten levereras vid rumstemperatur
Partikelstorlek 50 till 80μ m
Produktlinje UltraLink™
Kvantitet 1.25 g
Mål Antikropp, proteiner genom primär amin
Typ Biostöd
Stationär fas Azlakton
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, UltraLink™ Harts