Beskrivning
Thermo Scientific™ UltraLink Jodoacetyl Resin and Peptide Coupling Kit möjliggör kovalent immobilisering av cysteininnehållande peptider för användning i antikroppsrening och andra affinitetsprotokoll.
Micro Peptide Coupling Kit är ett mikrocentrifug-spinkolonnsats för att immobilisera små mängder (25 till 250 μg) av sulfhydryl-innehållande peptider (t.ex. cysteinterminerade peptider) på hartset för att skapa en liten, återanvändbar affinitetskolonn. Kopplings- och affinitetsreningsprocedurerna är optimerade för små provvolymer (200 till 300 μL). Tvätt- och elueringssteg uppnås snabbt och effektivt med de bekväma mikrocentrifugkolonnerna. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för 10 kopplingsreaktioner och 20 affinitetsreningar. Kitet är idealiskt för att immobilisera peptidantigener som innehåller en terminal cysteinrest för användning vid rening av specifika antikroppar från små serum-, ascites- eller kultursupernatantprover.
Höjdpunkter:
Hög kopplingseffektivitet och kapacitet– immobiliserar sulfhydryl-innehållande proteiner eller andra ligander med hög effektivitet och kopplingskapacitet på en timme
Specifik och läcksäker kopplingskemi– reagerar specifikt med sulfhydrylgrupper (reducerade tioler), vilket resulterar i tioeterbindningar som är stabila för användning i många affinitetsreningsförfaranden
Enkla kopplingsförhållanden– utföra immobiliseringsreaktion i någon av en mängd olika buffertar; kopplingen är mest effektiv och specifik vid pH 8,0 till 8,5; koppling kompatibel med eller utan organiskt lösningsmedel
Utmärkt återanvändbarhet– framställt affinitetsharts kan användas med typiska bindnings- och elueringsförfaranden för många cykler av affinitetsrening utan betydande förlust av bindningskapacitet
Slitstarkt, högpresterande harts– porösa pärlor har en μdiameter på 60 m, tål 100 psi (6,9 bar) och tillåter linjära genomströmningshastigheter på 3000 cm/timme
Mikropeptidkopplingssats (delnr 20485):
Optimerad för liten skala– idealisk för koppling av små mängder (25 till μ250 g) av sulfhydryl-innehållande peptid eller protein för rening av specifika antikroppar från råserum
Högpresterande affinitetsharts– använder slitstark, polyakrylamidbaserad UltraLink Jodoacetylharts för specifik reaktion på sulfhydrylgrupper
Effektiv kopplingskemi– immobiliseringseffektivitet> 85 % (mätt med 1 timmes reaktion med insulin, kalcitonin och osteokalcinpeptider)
Snabb och enkel att använda– utföra tvätt- och elueringssteg med hjälp av en mikrocentrifug
Återanvändbar– använd beredd peptidharts flera gånger utan någon betydande förlust av kapacitet
Innehåller:
Micro Peptide Coupling Kit innehåller mikrocentrifugspinkolonner som innehåller UltraLink Jodoacetylharts, kopplingsbuffert, L-cystein (för släckning), tvättlösning, PBS, elueringsbuffert och uppsamlingsrör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | UltraLink Jodoacetylharts |
| Innehåll och lagring | Förvaring: Vid mottagande förvara produkten vid 4 °C, skyddad från ljus. Produkten levereras vid rumstemperatur |
| Partikelstorlek | 50 till 80μ m |
| Produktlinje | UltraLink |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Haloacetyl |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, UltraLink™ Harts |
| Bindande kapacitet | ≥6 mg human IgG-koppling per ml harts |