Läs mer
Ultramark 1621, TRC
Produktkod. 30449659
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30449659 5 g
1 options
Produktkod. 30449659 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7009005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ultramark 1621
CAS 105809-15-2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H18N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometyl)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
Formel vikt 231.109