Läs mer
Ultramark ∣r 1621, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046887
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359335 250 mg 250mg
11349335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16698.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 används som referensförening för positiva och negativa joner med högupplöst masspektrometri med snabb atombombardement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Ultramark 1621 används som referensförening för positiva och negativa joner med högupplöst masspektrometri med snabb atombombardement.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105809-15-2
Molekylformel C6H18N3P3
Molekylvikt (g/mol) 231.189
MDL-nummer MFCD00242454
InChI-nyckel DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfacyklohexa-1,3,5-trien
LEDER CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ultramark™ 1621
Namnnotering Mass Spec Standard
Densitet 1.8
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 2120
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.