Läs mer
Masterflex™ Ultramicrobore PTFE-slang
Beskrivning
- Ultramicrobore PTFE-slang
- Kemiskt inert
- Låg permeabilitet
- Lägsta friktionskoefficient för alla rör
- Temperaturområdet är -400 till +500 grader; F (-240 till 260 grader; C)
- Smälter vid 620°F (327°C)
- Draghållfastheten är 2500 till 4000psi
- PTFE-slangharts är UL-godkänd och uppfyller FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/500 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,051 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/64 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.40 mm |
| Total längd (engelska) | 100 ft. |
| Total längd (metrisk) | 30.5 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/175 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.152 mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -400 grader;F |
| Visa mer |