Läs mer
Masterflex™ PTFE Ultramicrobore-slang
Diameter (metrisk) Yttre:
0,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slangharts är UL-godkänd och uppfyller FDA (21 CFR 177.1550) och USP Klass VI krav
- Ultramicrobore-slangar är finare än ett människohår
- Kemiskt inert
- Låg permeabilitet
- Lägsta friktionskoefficient för alla rör
- Temperaturintervallet är -400 till 500 °F (-240 till 260 °C); smälter vid 620 F (°327 °C)
- Draghållfastheten är 2500 till 4000 psi
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2.03 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,4 mm |
| Total längd (metrisk) | 30.48 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.01 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -204 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Maximalt tryck | 4000 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |