Läs mer
MAPA Professional UltraNeo 382 Kemisk skyddshandske
Beskrivning
- Huvudfärg: Blå
- Tjocklek (mm): 0,95
- Längd (mm): 360
- ISO CUT Nivå: X
- Risker: Värme - Vätska - Kemisk
- Omkrets för matsmältningsnorm: US (FDA)
- Beläggningsmaterial: Grepptexturerat – neopren
- Extremt smidig, tack vare den unika Mapa flerskiktsprocessen.
- Präglad textur för bättre grepp på våta föremål.
- Silikonfritt för att förhindra spår och defekter på metallplåt och glas före målning
- Handkomfort och värmeisolering.
- Finns i varuautomatförpackningar.
- NORMER:
- Kategori 3
- EN374 : Typ A - ALMNST
- EN 388: 2121X
- EN 407: X1XXXX
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polykloropren |
| Produkttyp | Neoprenhandskar |
| Storlek | 6 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.95 mm |
| EN388 Standard | EN388:2121X |
| Visa mer |