Läs mer
MAPA Professional UltraNeo 450 Kemisk skyddshandske
Beskrivning
- Huvudfärg: Svart
- Tjocklek (mm): 0,75
- Längd (mm): 410
- ISO CUT Nivå: X
- Risker: Flytande - Kemisk
- Beläggningsmaterial: Greppstrukturerat – Latex, neopren – Flockat
- Rörelsefrihet, tack vare neoprens smidiga kvalitet och komforten i bomullsflockfodret.
- Bra grepp tack vare den präglade texturen.
- NORMER
- Kategori 3
- EN374 : Typ A - ALMNST
- EN 388: 2121X
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polykloropren |
| Produkttyp | Neoprenhandskar |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| EN388 Standard | EN388:2121X |
| Visa mer |