Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Beskrivning
- En filtrerad, förblandad lösning innehållande 292,2 g/L NaCl
- En vanlig stamlösning som används i många molekylärbiologiska och kriminaltekniska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Natriumklorid |
| Koncentration | 5 M |
| För användning med (applikation) | Forensics, Molecular Biology |
| Kvantitet | 4 l |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för forskning.