Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Cesiumklorid, optisk kvalitet
Produktkod. 10073482
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10073482 1 kg 1kg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10073482 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15507023
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade är speciellt förberedd för användning i densitetsgradienter.
UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade är speciellt förberedd för användning i densitetsgradienter. Den högsta kvalitet kommersiellt tillgängliga, UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade kan användas för att framställa plasmider eller för att isolera fag, viruspartiklar eller cellulärt RNA.
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade är speciellt förberedd för användning i densitetsgradienter. Den högsta klass som finns kommersiellt tillgänglig, UltraPure™ Cesiumklorid, optisk kvalitet kan användas för att framställa plasmider eller för att isolera fag, viruspartiklar eller cellulärt RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesiumklorid
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje UltraPure
Kvantitet 1 kg
Frakt skick Rumstemperatur
Form Pulver