Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ DNas/RNas-fritt destillerat vatten
Produktkod. 11538646
Change view
Kvantitet:
500 mL
10 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11538646 500 mL 500ml
12060346 10 x 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538646 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10977035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 SEK
    209.65 SEK / 500ml
    Save 43.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
UltraPure™ DNas/RNas-fritt destillerat vatten
UltraPure™ DNase/RNase-fritt destillerat vatten är designat för användning i alla molekylärbiologiska tillämpningar. Det är 0,1-μ m membranfiltrerade och testade för DNas- och RNas-aktivitet.
Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes. Vårt destillerat vattensystem övervakas rutinmässigt för att visa överensstämmelse med ström USP monografitestkrav för vatten för injektion (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7
Färg Klart
Beskrivning UltraPure™ DNase/RNase-fritt destillerat vatten, 500 ml, klart, 7pH, membranfiltrerad rening, DNase-fritt, molekylärbiologisk kvalitet, protease-fritt, RNas-fri kvalitetskvalitet, ej DEPC-behandlad provbehandling, används för DNA-extraktion, nukleinsyra GE
Löslighetsinformation Vatten
Förpackning 1 vardera
Behandling(er) Inte DEPC-behandlad
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska