Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ DNas/RNas-fritt destillerat vatten
Beskrivning
UltraPure™ DNase/RNase-fritt destillerat vatten är designat för användning i alla molekylärbiologiska tillämpningar. Det är 0,1-μ m membranfiltrerade och testade för DNas- och RNas-aktivitet.
Prestanda- och kvalitetstestning: Ingen DNas-, RNas- eller proteasaktivitet upptäcktes. Vårt destillerat vattensystem övervakas rutinmässigt för att visa överensstämmelse med ström USP monografitestkrav för vatten för injektion (WFI).
Spezifikation
Spezifikation
| Förpackning | 1 vardera |
| Behandling(er) | Inte DEPC-behandlad |
| Kvantitet | 10 x 500 mL |