Läs mer
Thermo Scientific™ UltraPure™ SSPE, 20X
Kvantitet:
10 x 1 L
Beskrivning
- Levereras i 1 L eller i 10 x 1 L plastflaskor, sterilfiltrerade UltraPure 20X SSPE innehåller 3,0 M NaCl, 0,2 M NaH2PO4 och 0,02 M EDTA vid pH 7,4.
- Prestanda- och kvalitetstestning: ingen DNas- eller RNase-aktivitet upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20X |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | UltraPure™ |
| Kvantitet | 10 x 1 L |