Läs mer
Endecotts™ Ultraljudsrengöring för silar upp till 200 mm diameter
Produktkod. 13131333
Change view
För användning med (utrustning):
Silar upp till 200 mm diameter
Produktkod. För användning med (utrustning)
13131333 Silar upp till 200 mm diameter
1 options
Produktkod. 13131333 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer ZMULTULT0
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort provrester från testsilar utan att skada nätmaterialet. Endecotts™ Ultrasonic Cleaner ökar livslängden på testsilar och rekommenderas speciellt för små öppningar.
  • 24,5 x 13 cm Oscillerande tank
  • Speciellt utformad för rengöring av testsilar
  • Lämplig för allmänt laboratoriebruk
  • Lätt att använda och extremt effektiv att använda
  • För tillförlitliga resultat rekommenderas rengöring efter varje analys
Specifikationer
Produkttyp Ultraljudsrengöring
Diameter (metrisk) 260 mm
Höjd (metrisk) 24.5 cm
För användning med (utrustning) Silar upp till 200 mm diameter