Läs mer
Fisherbrand™ Glasbägare utan lock
Produktkod. 10768962 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10768962 600 mL Varje
1 options
Produktkod. 10768962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.60 SEK
    113.49 SEK / Paket med 1
    Save 31.11 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker förvaring i laboratoriet. Fisherbrand™ Glasbägare utan lock är en utmärkt lösning för att lagra ultraljudsrengöringsvätska.
  • Kapacitet 600 ml
Specifications
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 95 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Material Glas
För användning med (applikation) Alla Elmasonic Ultraljudsbad utom S 10
Typ Bägare
Graderad Ja