Läs mer
Qsonica Ultraljudshomogeniseringsomvandlare
Produktkod. 15142889 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Omvandlarkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15142889 Omvandlarkabel Varje
1 options
Produktkod. 15142889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.57 SEK
    1504.93 SEK / Paket med 1
    Save 835.64 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Qsonica Ultrasonic Homogenizer Converter fungerar med antingen Microson XL2000 eller Sonicator 3000 ultraljudshomogenisatorer för att omvandla elektriska signaler till mekaniska vibrationer.
  • För användning med Microson™ Modell XL2000 eller Sonicator™ 3000 ultraljudshomogenisatorer
  • Omvandlar elektrisk signal till mekaniska vibrationer
Specifikationer
Produkttyp Omvandlarkabel
Längd (engelska) 72 tum.
Längd (metrisk) 182.88 cm
För användning med (applikation) Idealisk för att omvandla elektrisk signal till mekanisk vibration
För användning med (utrustning) Q500 och Q700 Sonicator™