Beskrivning
- Programmerbar drift för att ställa in tid för handsfree-drift
- Pulsläge för att förhindra värmeuppbyggnad i temperaturkänsliga prover
- Digital amplitud-/intensitetskontroll från 20-100 %
- Indikator för förfluten tid visar varaktigheten av sonikering
- Visning av watt och joule för energiövervakning i realtid
- Överbelastningsskydd förhindrar skador på kretsar om ett fel uppstår
- Kompakt design som tar mindre plats än konkurrerande enheter
- Använder blyfria komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 110 V |
| Inkluderar | Generator, omvandlare, strömkabel, omvandlarkabel, skiftnyckelsats |
| Modell | Q125 |
| Wattal | 125 w |
| Driftsfrekvens | 20 kHz |