Beskrivning
Denna vidsynsglasögon kan bäras under långa perioder utan att orsaka några tryckproblem. Den flexibla mjuka komponenten gör att den kan anpassa sig till varje enskilt ansikte för en åtsittande passform, vilket säkerställer ett omfattande sidoskydd runt ögonområdet, även när det bärs över receptbelagda glasögon. De uvex ultraljud erbjuder enastående ventilation, vilket säkerställer en behaglig interiörmiljö som inte orsakar irritation. Denna toppglasögon har även en sportig design, panorama synfält och snabbt och enkelt byte av lins.
- Funktionella glasögon med panoramalins för en lång rad applikationer
- Uvex skydda planeten– massbalanserad PC-lins, ram, pannband och förpackning delvis gjorda av återvunnet material
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
- Metallfri
- Ramfärg: antracit
- Pannband: antracit, jade
- PC-objektiv
- Mjuk, flexibel ansiktsdyna formar sig naturligt till många ansiktsformer
- Generös inre volym för att rymma receptbelagda glasögon och säkerställa en bekväm passform utan tryckpunkter
- Indirekt ventilationssystem för ökad luftcirkulation
- Längdjusterbart huvudband i tyg för säker passform och individuell justering
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
- Certifiering: W 166 34 B CE– 2C-1.2 W1 BKN CE
- UV400– 100% skydd mot skadlig UV-strålning till 400 nm
- Ökad mekanisk styrka– certifiering B (120 m/s)
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Helsiktsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Klassisk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |