Läs mer
Sonics Materials Ultraljudssond
Produktkod. 10552483
Change view
Material:
Titanlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
10552483 Titanlegering Varje
1 options
Produktkod. 10552483 Leverantör Sonics Materials Leverantörsnummer 6300422
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta och pålitliga mikrospetsar och sonder som intensifierar och utstrålar ultraljudsenergi i ett prov.
  • Microtips och sonder intensifierar och strålar ut ultraljudsenergin in i provet
  • Spetsar med mindre diameter ger större kavitationsintensitet, men den energi som frigörs är begränsad till ett smalare, mer koncentrerat fält
  • Omvänt ger spetsar med större diameter lägre intensitet, men energin frigörs över ett större område
  • Ju större spetsdiameter, desto större volym kan bearbetas, men med reducerad intensitet
Specifikationer
Volymintervall (metriskt) 250μ L till 10 ml
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 138 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Titanlegering