Läs mer
uvex Ultraljudsskyddsglasögon
Produktkod. 10228092 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ram färg:
Grå, orange
Svart, Grå
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Förpackningsstorlek
10228092 Svart, Grå Varje
10355772 Grå, orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10228092 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9302285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 SEK
    220.31 SEK / Paket med 1
    Save 8.69 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuk, flexibel komponent ger komplett sidoskydd även över receptbelagda glasögon.
  • Skyddsglasögon i sportig design, även passande som overspec
  • Linser kan bytas
  • PC-objektiv, klar
  • Certifierad enligt EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 34 f.Kr– 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • Pålitligt UV 400-skydd
  • Hög mekanisk hållfasthet (B: 120 m/s)
  • Anti-dimma inuti, extremt reptålig och kemikaliebeständig på utsidan (uvex supravision excellens)
  • Brett panoramasynfält
  • Inga tryckproblem vid långvarigt slitage tack vare kombinationen av hårda och mjuka komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp HC-AF
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Svart, Grå
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard