Läs mer
Grant Instruments™ Ultraljudslösning
Produktkod. 15204203
Håller:
6 x 1 L flaskor
Förpackningsstorlek:
6 L
Produktkod. 15204203
Brand: Grant Instruments™ M2 SOL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Allmän rengöringslösning
  • Allmäntvättmedel för användning med ultraljudsbad
  • Levereras i förpackningar om 6 x 1L flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rengöringslösning
Håller 6 x 1 L flaskor
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID