Läs mer
Vileda Professional™ UltraSpeed Pro MicroStrong Controlled Environments Mopp
Produktkod. 17852496
Change view
Material:
Polyester
Produktkod. Material
17852496 Polyester
1 options
Produktkod. 17852496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 157778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3955.00 SEK
    3772.86 SEK / Paket med 20
    Save 182.14 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
De UltraSpeed Pro MicroStrong Mop är en tålig, 100 % polyetersulfon ögla mopp i mikrofiber för användning med UltraSpeed Pro CE System .
  • Återanvändbar, enkelsidig mikrofibermopp
  • 40 cm inklusive moppetikett med LOT-kod
  • Användbar upp till ISO klass 4 till 9 (GMP A/B, C, D)
  • Stark och hållbar slingmikrofiberkonstruktion
  • Hög uppsugningsförmåga
  • Låg partikelavgivning
Specifikationer
Produkttyp Mopp Pad
Färgkod Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Färgkodad Nej
Material Polyester