Läs mer
uvex Ultravisionsglasögon
Produktkod. 17777699 Handla allt Uvex Produkter
:
Linsfärg: Klar
Produktkod. 17777699
Brand: uvex 9301605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex Ultravision har en bekväm ergonomisk design och erbjuder obegränsad perifer syn.
Den här flexibla glasögonen kan även bäras som överspecifikation med receptbelagda glasögon och finns med cellulosaacetat- eller polykarbonatglas, som svetsskyddsglasögon eller med uppfällbart ansiktsskydd.
Allmänna funktioner
  • Klassiska ergonomiska glasögon med obegränsat perifert seende
  • Utbytbara linser
  • Ramfärg: transparent grå
  • Klart PC-objektiv
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 34 BT CE– 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • Pålitligt UV400-skydd
  • Hög mekanisk hållfasthet (B: 120 m/s)
Komfortfunktioner
  • Anti-imbeläggning på båda sidor, reptålig och antistatisk (uvex supravision plus)
  • Stor ram, kan bekvämt bäras som en överspecifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Supravision Plus
Linsbeläggning Anti-dimma, Antistatisk, Reptålig
Färg Transparent grå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard