Läs mer
uvex Ultravisionsglasögon med CBR65-objektiv
Produktkod. 17767699 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Brun CBR65
Produktkod.
17767699 Linsfärg: Brun CBR65
1 options
Produktkod. 17767699 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9301064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 SEK
    225.56 SEK / Paket med 1
    Save 13.44 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Uvex Ultravision har en bekväm ergonomisk design och erbjuder obegränsad perifer syn.
  • Klassiska ergonomiska glasögon med obegränsat perifert seende
  • Ramfärg: transparent grå
  • PC-objektiv med CBR65-ton (ljusbrun)
  • Certifierade i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 172 (solfilter för industriellt bruk)
  • Certifiering: W 166 34 BT CE– 5-1,4 W1 BTKN CE
  • Pålitligt UV 400-skydd
  • Hög mekanisk hållfasthet (B: 120 m/s)
  • Uvex CBR65-tonen minskar belastningen på ögonen
  • Antidimbeläggning på insidan, extremt rep- och kemikaliebeständig beläggning på utsidan (uvex supravision excellens)
  • Sofistikerat ventilationssystem säkerställer optimal bärbarhet
  • Stor ram, kan bekvämt bäras som överspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Transparent grå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 172
Linsfärg Brun
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard