Läs mer
uvex Ultravisionsglasögon med cellulosaacetatlins
Produktkod. 17787699 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17787699 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 17787699 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9301906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 SEK
    186.00 SEK / Paket med 1
    Save 11.00 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
De Uvex Ultravision har en bekväm ergonomisk design och erbjuder obegränsad perifer syn.
Dessa flexibla glasögon kan även bäras som överspecifika glasögon med receptbelagda glasögon och finns med cellulosaacetat- eller polykarbonatglas, som svetsskyddsglasögon eller med ett uppfällbart ansiktsskydd.
Allmänna funktioner
  • Klassisk skyddsglasögon som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer
  • Indirekt ventilationssystem ökar luftcirkulationen
  • En hållbar fördel: linser kan bytas ut vid behov
  • Tillgänglig ersättningslins: 9300956
  • Metallfri
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personliga skyddsglasögon) och EN 170 (UV-skyddsfilter)
  • Märkning: W 166 3 F CE– 2C-1,2 W1 FN CE
  • Cellulosaacetatlins med anti-dimprestanda på insidan och UV380-skydd
Komfortfunktioner
  • Flexibel ansiktstätning formar sig naturligt till alla ansiktsformer
  • Generös inre volym som rymmer receptbelagda glasögon och bågar för att lokalisera sidoarmarna vilket säkerställer en bekväm passform
  • Längdjusterbart pannband i textil för en säker passform och individuell anpassningsförmåga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Transparent grå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Cellulosaacetat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV380
Ramtyp Standard